Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de potassium, solution tampon 0,2M, pH 7,4
Code produit 15484779
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484779 500 ml 500mL
15494779 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484779 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62397.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Potassium phosphate buffer is typically used as a component for a wide variety of media used in the culture of microorganisms, as a component in phosphate buffered saline (PBS). In addition to helping maintain pH, it supplies essential phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tampon phosphate de potassium est généralement utilisé dans la composition d’une grande variété de milieux utilisés dans la culture des microorganismes, comme composant de la solution saline dans un tampon phosphate (PBS). En plus d’aider à maintenir le pH, il apporte le phosphate essentiel.
Solubilité
Soluble dans l’eau, insoluble à légèrement soluble dans l’éthanol, insoluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez le flacon scellé contenant le milieu déshydraté à 2 - 30C. Une fois ouvert et rebouché, placez le récipient dans un environnement à faible humidité à la même température de stockage. Protégez le récipient de l’humidité et de la lumière en le maintenant hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de potassium
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 7,4
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml