Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de potassium, solution tampon 0,5M, pH 7,4
Code produit 15484019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484019 500 mL 500mL
15474019 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484019 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61413.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.12€
    132.65€ / 500mL
    Économisez 26.47€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Potassium phosphate is used as a buffer for the determination of pH. It is also used in pharmaceutical production, urinary acidifier, paper processing, nutrient solutions and yeast foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de potassium est utilisé comme tampon pour la détermination du pH. Il est également utilisé dans la production pharmaceutique, dans l’acidifiant urinaire, pour le traitement du papier, les solutions nutritives et les aliments pour levures.
Solubilité
Miscible à l’eau. Immiscible avec de l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de potassium
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 7.4
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL