Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de potassium, solution tampon 0,5M, pH 7,5
Code produit. 15494139
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 15494139
Marque: Thermo Scientific Chemicals J61553.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.084 g/mol
Potassium phosphate buffer is typically used as a component for a wide variety of media used in the culture of microorganisms, as a component in phosphate buffered saline. In addition to helping maintain pH, it supplies essential phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tampon phosphate de potassium est utilisé comme composant dans une grande variété de milieux de culture des microorganismes, dans la solution saline tamponnée au phosphate. En plus d’aider à maintenir le pH, il apporte le phosphate essentiel.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol ou l’alcool.
Remarques
Stockez le flacon scellé contenant le milieu déshydraté à 2 - 30C. Une fois ouvert et rebouché, placez le récipient dans un environnement à faible humidité à la même température de stockage. Protégez le récipient de l’humidité et de la lumière en le maintenant hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136,084
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC potassium dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 7,5
Forme physique Liquide
Quantité 500mL