Learn More
Phosphate de potassium anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378708
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11378708 250 g 250g
11398708 1 kg 1kg
11388708 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11378708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041587.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.265 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-53-2
Formule moléculaire K3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 212.265
Numéro MDL MFCD00036295
Clé InChI LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
CID PubChem 62657
Nom IUPAC phosphate tripotassique
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, anhydrous
Point de fusion 1340°C
Forme physique Granulaire
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 212.27
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.564 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium phosphate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphoric acid, tripotassium salt