Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, solution 1,0 M dans de l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10729005 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10729005 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10173064 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10729005 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397080025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, dibasic
CAS 7758-11-4, 7732-18-5
Quantité 2.5 L
Formule moléculaire HK2O4P
Formule linéaire K2HPO4
Numéro MDL MFCD00011383
Merck Index 15, 7779
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 174.18
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Poids de la formule 174.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M, exact strength on the certificate of analysis
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Clear colorless solution
Gravité spécifique 1.13
Densité 1.1300g/mL