Learn More
Phosphate de potassium dibasique, ≥98 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15608020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
4 pièces
500g
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15608020 100 g 100g
15648020 500 g 500g
15618020 1 kg 1kg
15628020 2.5 kg 2.50kg
15658020 6 x 500 g 6 pièces
15638020 4 x 2.5 kg 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15608020 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur P3786100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Numéro MDL MFCD00011383
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate dibasic
Quantité 100 g
Formule linéaire K2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 174.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%