Learn More
Phosphate de potassium dibasique, ≥98 %, réactif ACS, Solstice
Code produit 15618020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
4 pièces
500g
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15618020 1 kg 1kg
15608020 100 g 100g
15648020 500 g 500g
15628020 2.5 kg 2.50kg
15658020 6 x 500 g 6 pièces
15638020 4 x 2.5 kg 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15618020 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur P37861KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    76.63€ / 1kg
    Économisez 10.37€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-03-2027
Ajouter au panier
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Numéro MDL MFCD00011383
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate dibasic
Forme physique Powder
Quantité 1 kg
Formule linéaire K2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 174,18 g/mol
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité ACS