Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10331211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10331211 500 g Flacon en plastique 500g
10546982 5 g Flacon en verre 5g
10184333 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
13438578 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10331211 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424195000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.60€
    71.65€ / 500g
    Économisez 12.95€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.18
Numéro MDL MFCD00011383
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, dibasic
Point de fusion 340.0°C
Couleur Blanc
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Perte à la dessiccation 1.0% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire K2HPO4
Merck Index 15,7779
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 174.18
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.