Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, + de 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10509263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10509263 250 g Flacon en plastique 250g
10541081 1 kg Flacon en plastique 1kg
11944291 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10509263 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215472500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.55€
    38.65€ / 250g
    Économisez 6.90€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Phosphate de potassium, dibasique, +99 %, pour analyse, anhydre, ACROS Organics, Quantité : 5 kg, emballage : Récipient en plastique, CAS : 7758-11-4, blanc, qualité : Analyse, point de fusion : 340,0°C, formule moléculaire : HK2O4P, poids moléculaire : 174,18, pourcentage de pureté : +99 %, pH : 8,5 à 9,6 (5 % de solution à 20°C)
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.18
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, dibasic
Point de fusion 340.0°C
Couleur Blanc
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 250 g
Perte à la dessiccation 1% (130°C) max.
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire K2HPO4
Merck Index 15,7779
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 174.18
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.