Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, + de 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Phosphate de potassium, dibasique, +99 %, pour analyse, anhydre, ACROS Organics, Quantité : 5 kg, emballage : Récipient en plastique, CAS : 7758-11-4, blanc, qualité : Analyse, point de fusion : 340,0°C, formule moléculaire : HK2O4P, poids moléculaire : 174,18, pourcentage de pureté : +99 %, pH : 8,5 à 9,6 (5 % de solution à 20°C)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium phosphate, dibasic |
| Point de fusion | 340.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 8.5 to 9.6 (5% soln. at 20°C) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 kg |
| Perte à la dessiccation | 1% (130°C) max. |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | K2HPO4 |
| Afficher plus |