Learn More
Phosphate de potassium dibasique, 99 %, (cristallin), MP Biomedicals
Code produit 11447202 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11447202 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11447202 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215194505
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027
Anhydrous potassium phosphate dibasic suitable for various laboratory applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate Dibasic
Note relative au nom Anhydre
CAS 11-4-7758
Forme physique Cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire HK2O4P
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 100%