Learn More
Phosphate de potassium dibasique, ≥ 99 % (T), puriss. p.a., réactif ACS, Solstice
Code produit 15665960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15665960 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15665960 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 603561KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    85.50€ / 1kg
    Économisez 78.50€
    47% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
Puriss. p.a., réactif ACS, anhydre, ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate dibasic
CAS 11-4-7758
Forme physique Powder
Quantité 1 kg
Formule moléculaire HK2O4P
Formule linéaire K2HPO4
Numéro MDL MFCD00011383
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Poids de la formule 174,18 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (T)
Qualité ACS