Learn More
Phosphate de potassium dibasique anhydre, MP Biomedicals
Code produit 11437202 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437202 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11437202 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215194501
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Anhydrous powder suitable for use in molecular biology and biochemical research applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate
Note relative au nom Dibase anhydre
CAS 11-4-7758
Forme physique Powder
Quantité 1 kg
Formule moléculaire HK2O4P
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Poids de la formule 174.18 (anhydre)
Pourcentage de pureté 100%