Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, endotoxine testée, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Code produit 15548104 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
2.50kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15548104 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15538104 500 g Flacon poly 500g
15558104 5 kg Seau en PE 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15548104 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 325005
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate
Note relative au nom Dibasic, Endotoxin Tested
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 174.18
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon poly