Learn More
Phosphate de potassium dibasique (poudre cristalline blanche fine), Fisher BioReagents™
Code produit 10468153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10468153 1 kg Flacon poly 1kg
10677623 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10468153 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP3631
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 11-4-7758 | Formule moléculaire : HK2O4P | Poids moléculaire : 174,17 g/mol
Phosphate de potassium dibasique (poudre cristalline blanche fine)
Ce sel de potassium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate Dibasic
Point de fusion 340 °C
Couleur Blanc
pH 8,5 à 9,6
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Identification Test de réussite
Perte à la dessiccation 1,0% max.
Conditionnement Flacon poly
Plage de pourcentage du dosage ≥98,0 %
Informations sur la décomposition >180 °C
Merck Index 15, 7779
Poids de la formule 174.18
Pourcentage de pureté ≥ 98,0%