Learn More
Phosphate de potassium dibasique, MP Biomedicals™
Code produit 11427202 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11427202 500 g
11417202 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427202 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02151945.5
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027
Utilisé comme composant d'une grande variété de milieux utilisés dans la culture de micro-organismes et dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS). Phosphate de potassium dibasique, MP Biomedicals est un réactif à fort pouvoir tampon. En plus de contribuer au maintien du pH, il soutient
Le phosphate de potassium existe sous plusieurs formes : monobasique, dibasique et tribasique. La plupart des solutions tampon de phosphate de potassium à pH neutre sont constituées de mélanges des formes monobasique et dibasique à des degrés variables, selon le pH souhaité.
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate, Dibasic
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (1g/20mL) ; Insoluble à légèrement soluble dans l’éthanol ; insoluble dans l’alcool.
Poids de la formule 174.18
Pourcentage de pureté ≥98 % (anhydre)