Description
Le phosphate de potassium se présente sous plusieurs formes : monobasique, dibasique et tribasique. La plupart des solutions tampon de phosphate de potassium à pH neutre sont constituées de mélanges des formes monobasique et dibasique à des degrés variables, selon le pH souhaité.
Spécification
Spécification
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau ; Insoluble à légèrement soluble dans l’éthanol ; insoluble dans l’alcool. |
| Poids de la formule | 174.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥98 % (anhydre) |
| Qualité | ACS |