Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, poudre, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15568104 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15568104 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15568104 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 325205
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate
Note relative au nom Dibasic
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 174.18
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.00kg