Learn More
Phosphate de potassium, dibasique trihydraté, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226310 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Plastic bottle
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10226310 500 g Flacon en plastique 500g
10348580 25 g Plastic bottle 25g
10732574 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10226310 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205935000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    116.00€ / 500g
    Économisez 8.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16788-57-1
Formule moléculaire H7K2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
Numéro MDL MFCD00149926
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
CID PubChem 16217523
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, dibasic trihydrate
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
pH 8.5 to 9.6 (5% soln.)
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire K2HPO4·3H2O
Merck Index 10, 7541
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Nom IUPAC phosphate d‘hydrogène dipotassique ; trihydrate
Poids de la formule 228.23
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique