Learn More
Phosphate dibasique trihydraté de potassium, 99+%, (cristallin), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 10 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Poids de la formule | 228.2 |