Learn More
Phosphate dibasique de potassium trihydraté, ≥ 99%, MP Biomedicals
Code produit 11496601 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496601 100 g
11406611 500 g
11416611 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496601 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219484580
 Article restreint
Expédition estimée: 18-03-2027
CAS: 16788-57-1 | Formula: H7K2O7P | Weight: 228.22 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 16788-57-1
Formule moléculaire H7K2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
Numéro MDL MFCD00149926
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
CID PubChem 16217523
Nom IUPAC phosphate trihydraté dipotassique
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Poids de la formule 228.2