Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, trihydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium phosphate, dibasic, trihydrate |
| Quantité | 250 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | K2HPO4·3H2O |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: freely soluble |
| Poids de la formule | 228.23 |
| Qualité | Extra pur |