Learn More
Phosphate dibasique de potassium trihydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11420572 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11420572 500 g
11410572 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420572 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02191432.5
 Article restreint
Expédition estimée: 18-03-2027
Largement utilisé en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie. Phosphate dibasique de potassium trihydraté, MP Biomedicals est un réactif à fort pouvoir tampon. Il est généralement utilisé comme composant des milieux de culture de micro-organismes et des tampons phosphate.
Le phosphate de potassium existe sous plusieurs formes : monobasique, dibasique et tribasique. La plupart des solutions tampon de phosphate de potassium à pH neutre sont constituées de mélanges des formes monobasique et dibasique à des degrés variables, selon le pH souhaité.
  • Il est généralement utilisé comme composant d'une grande variété de milieux de culture de micro-organismes.
  • C'est un composant de la solution saline tamponnée au phosphate (PBS).
  • En plus de contribuer au maintien du pH, il fournit du phosphate essentiel
Identifiants chimiques
CAS 16788-57-1
Formule moléculaire H7K2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
Numéro MDL MFCD00149926
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
CID PubChem 16217523
Nom IUPAC phosphate trihydraté dipotassique
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (100 mg/mL) ; Insoluble à légèrement soluble dans l’éthanol ; insoluble dans l’alcool.
Poids de la formule 228,18g/mol
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Réactif