Learn More
Phosphate dibasique de potassium trihydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11457202 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11457202 100 g
11467202 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457202 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02151946.1
Utilisé comme composant d'une grande variété de milieux utilisés dans la culture de micro-organismes et dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS). Phosphate dibasique de potassium trihydraté, MP Biomedicals est un réactif à fort pouvoir tampon. En plus de contribuer à l'entretien
Le phosphate de potassium existe sous plusieurs formes : monobasique, dibasique et tribasique. La plupart des solutions tampon de phosphate de potassium à pH neutre sont constituées de mélanges des formes monobasique et dibasique à des degrés variables, selon le pH souhaité.
L’utilisation de fortes concentrations de phosphate de potassium dans l’immobilisation de ligands d’affinité sur des phases stationnaires activées par époxyde a été passée en revue. Un système biphasique de phosphate de potassium aqueux et de poly(éthylène glycol) pour l'isolement d'E. coliβ -galactosidase etβ Des protéines de fusion à la -galactosidase ont été publiées. La quantification des tensioactifs non ioniques dans des solutions tamponnées a été étudiée à l'aide de colonnes de garde HPLC à échange de cations et d'anions forts et d'une solution de phosphate de potassium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16788-57-1
Formule moléculaire H7K2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
Numéro MDL MFCD00149926
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
CID PubChem 16217523
Nom IUPAC phosphate trihydraté dipotassique
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Forme physique Crystalline Granules
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/mL) ; Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Poids de la formule 228.23
Pourcentage de pureté ≥99%