Learn More
Phosphate de potassium dibase trihydraté, Puriss. p.a., ≥99,0 % (T), Solstice
Code produit 16655873
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16655873 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16655873 Fournisseur Fluka Code fournisseur 6034925KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6495.00€
    6143.02€ / 25kg
    Économisez 351.98€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate dibasic trihydrate
CAS 16788-57-1
Couleur Blanc
% max. CAS 1
Quantité 25 kg
Formule moléculaire H7K2O7P
Formule linéaire K2HPO4 · 3H2O
Synonyme Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate; Dipotassium phosphate; di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC phosphate trihydraté dipotassique
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
Qualité Réactif