Learn More
Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15635960 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15635960 250 g Flacon poly 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15635960 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 60349250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate dibasic trihydrate
CAS 16788-57-1
Couleur Blanc
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule moléculaire H7K2O7P
Formule linéaire K2HPO4 · 3H2O
Numéro MDL MFCD00149926
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC dipotassium trihydrate hydrogen phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
CID PubChem 16217523
Poids de la formule 228.22g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)
Conditionnement Flacon poly