Learn More
Phosphate de potassium dibasique, (poudre cristalline blanche / qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Code produit 11490562 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490562 1 kg 1kg
11400572 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490562 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219143101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    112.35€ / 1kg
    Économisez 5.65€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
CAS: 11-4-7758 | Formula: HK2O4P | Weight: 174.17 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 11-4-7758
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate Dibasic
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 99.52%
Qualité Réactif ACS