Learn More
Phosphate de potassium, monobasique, +99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10035810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10035810 500 g Flacon en plastique 500g
10025810 25 g Flacon en plastique 25g
10493465 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10035810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424205000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.85€
    58.65€ / 500g
    Économisez 11.20€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, monobasic
Point de fusion 253.0°C
Couleur Incolore à blanc
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Perte à la dessiccation 0.2% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Informations sur la décomposition >250°C
Formule linéaire KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Informations sur la solubilité Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
Poids de la formule 136.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS