Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de potassium, monobasique, + de 99 %, pour biochimie
Code produit 12694957 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12694957 500 g 500g
12661276 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12694957 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 212595000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.85€
    69.65€ / 500g
    Économisez 13.20€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, monobasic
Point de fusion 253.0°C
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KH2PO4
Merck Index 15,778
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Nom IUPAC potassium dihydrogen phosphate
Poids de la formule 136.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie