Learn More
Phosphate de potassium, monobasique, + 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10185203 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10185203 10 kg Récipient en plastique 10kg
10781521 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10185203 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271080100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    397.00€ / 10kg
    Économisez 27.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, monobasic
Point de fusion 253.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Informations sur la solubilité Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
Poids de la formule 136.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 0.5% max. (130°C)
Conditionnement Récipient en plastique