Learn More
Phosphate de potassium monobasique, répond aux spécifications analytiques de NF, Ph. Eur., E340, anhydre, 98-100,5 % (calcul à la substance séchée), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15670720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
4 pièces
500g
50kg
5kg
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15670720 1 kg 1kg
15690720 500 g 500g
15630730 6 x 500 g 6 pièces
15610730 5 kg 5kg
15620730 6 x 1 kg 6 pièces
15680720 4 x 5 kg 4 pièces
15600730 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15670720 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 042431KG
Quantité Prix
1 87.00€ / 1kg
6 78.30€ / 1kg
 Article restreint
En stock
Edge
Conforme aux spécifications analytiques NF, Ph. Eur., E340, anhydre, 98-100,5 % (calc. à la substance sèche)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate Monobasic
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques du doctorat Eur.NF
Forme physique Anhydre
Quantité 1 kg
Formule linéaire KH2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité 4,5 parts solubles dans l’eau, insolubles dans l’alcool
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de potassium
Poids de la formule 136,09g/mol
Pourcentage de pureté 98 à 100,5 % (calcul à la substance séchée)
Qualité Not Available
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité 2,338g/mL à 25 °C
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Potassium phosphate monobasic