Learn More
Phosphate de potassium monobasique, pour HPLC, Solstice
Code produit 15655940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15655940 250 g 250g
15665940 50 g 50g
15645940 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15655940 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 60221250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00€
    312.33€ / 250g
    Économisez 35.67€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
pour HPLC, ≥ 99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate monobasic
Forme physique Crystalline
Quantité 250 g
Formule linéaire KH2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 136,09g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité Not Available
Densité 2,338g/mL à 25 °C
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate monobasic
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.