Learn More
Phosphate de potassium monobasique, pour HPLC, Honeywell Fluka™
Code produit 15665940 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15665940 50 g 50g
15655940 250 g 250g
15645940 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15665940 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 6022150G
Demander un format en vrac ou personnalisé
pour HPLC, ≥ 99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate monobasic
Quantité 50 g
Formule linéaire KH2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 136.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Densité 2.338g/mL at 25°C