Learn More
Phosphate de potassium, monobasique, pour HPLC,Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 16574204 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16574204 250 g 250g
16564204 50 g 50g
16554204 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16574204 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 447372500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    176.65€ / 250g
    Économisez 33.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC potassium dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, monobasic
Point de fusion 253.0°C
Quantité 250 g
Formule linéaire KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 222 g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 136.09
Qualité HPLC