Learn More
Phosphate de potassium monobasique, puriss. p.a., ACS Reagent, Solstice
Code produit 15625940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15625940 500 g 500g
15605940 1 kg 1kg
15615940 2.5 kg 2.50kg
15635940 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15625940 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 60220500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.00€
    67.20€ / 500g
    Économisez 6.80€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Puriss. p.a., substance tampon, anhydre, réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,5 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate monobasic
Forme physique Crystalline
Quantité 500 g
Formule linéaire KH2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 136,09g/mol
Pourcentage de pureté 99,5 à 100,5 %
Qualité ACS/certifié pur
Densité 2,338g/mL à 25 °C
Identifiant produit
  • Potassium phosphate monobasic