Learn More
Phosphate de potassium monobasique (cristaux blancs), bioréactifs Fisher
Code produit. 10458153
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10458153
Marque: Fisher BioReagents BP3621
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce sel de potassium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate Monobasic
Point de fusion 253°C
Couleur Blanc
pH 4.5
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Merck Index 15, 7780
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
Poids de la formule 136.09
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Identification Pass Test
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Conditionnement Flacon poly
Informations sur la décomposition >250°C