Learn More
Phosphate de potassium, tribasique monohydraté, 96 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Potassium phosphate, tribasic monohydrate |
| Point de fusion | 1340.0°C |
| Note relative au nom | c.p. |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% |
| Formule linéaire | K3PO4·H2O |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Poids de la formule | 230.28 |
| Show More |
Safety and Handling
- Potassium phosphate tribasic monohydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.