Learn More
Phosphate de potassium (tribasique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Phosphate (Tribasic) |
| CAS | 7778-53-2 |
| Quantité | 50 g |
| Formule moléculaire | K3O4P |
| Synonyme | Phosphoric Acid Tripotassium Salt, Potassium Orthophosphate, Potassium Tribasic Phosphate, SA 811, Tripotassium Orthophosphate, Tripotassium Phosphate |
| Formule InChI | InChI=1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3 |
| SMILES | [K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| Nom IUPAC | phosphate tripotassique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.27 |
| Poids de la formule | 211.8445 |