Learn More
Phtalate de potassium monobasique, ≥99,5 % (T), pour HPLC, Solstice
Code produit 15607570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15607570 250 g Flacon poly 250g
15617570 50 g Flacon poly 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15607570 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 96148250G
 Article restreint
Expédition estimée: 19-04-2027
Ajouter au panier
pour HPLC, ≥ 99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Formule moléculaire C8H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 204.222
Numéro MDL MFCD00013070
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 378 °C
Nom chimique ou matériau Potassium phthalate monobasic
Point de fusion 295 °C à 300 °C
Couleur Incolore
pH 3,5 à 5
Forme physique Plein
Quantité 250 g
Perte à la dessiccation max. 0,5 % (105 °C)
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon poly
Densité 1,64g/cm3
Formule linéaire HOOCC6H4COOK
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3637128
Poids de la formule 204,22g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (T)
Qualité Not Available