Learn More
Potassium, solution étalon de plasma μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11387937
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387937 50 mL 50mL
11377937 100 mL 100mL
11480410 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014379.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Potassium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water
Nom IUPAC potassium ; nitrate
Quantité 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; nitrate de potassium :2,6 % ; eau :92,4%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium, plasma standard solution, Specpure, K 10,000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid