Learn More
Potassium pyrophosphate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386768
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11386768 1 kg 1kg
11376768 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013436.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330.33 g/mol
Potassium pyrophosphate is mainly used as an emulsifier, quality improver and metal ion chelating agent. It can be found in herbicidal compositions as a spray adjuvant. It is also used as an anionic dispersant in water-based (latex) paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7320-34-5
Formule moléculaire K4O7P2
Poids moléculaire (g/mol) 330.33
Numéro MDL MFCD00011393
Clé InChI RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
CID PubChem 23740
Nom IUPAC tetrapotassium (phosphonatooxy)phosphonate
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Potassium pyrophosphate
Point de fusion 1090°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Merck Index 14,7663
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 330.34
Pourcentage de pureté 95%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.33 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium pyrophosphate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Consejos de prudencia
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapotassium pyrophosphate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.