Learn More
Pyrophosphate de potassium, anhydre, 96 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399798 1 kg 1kg
11309808 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044269.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.90€
    61.65€ / 1kg
    Économisez 9.25€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330.33 g/mol
Used in food industry. It is used for cyanide free electroplating, metal cleaning. It is used as a buffer, dye, dispersant and high capability detergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7320-34-5
Formule moléculaire K4O7P2
Poids moléculaire (g/mol) 330.33
Numéro MDL MFCD00011393
Clé InChI RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
CID PubChem 23740
Nom IUPAC phosphate de phosphonato tétrapotassique
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Potassium pyrophosphate
Point de fusion 1090°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 1 kg
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.33 g/mL
Formule linéaire K4P2O7
Merck Index 14,7663
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol.
Poids de la formule 330.34
Pourcentage de pureté ≥96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium pyrophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapotassium pyrophosphate