Learn More
pyrophosphate de potassium, MP Biomedicals
Code produit 11408215 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11408215 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11408215 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521755980
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027
Chemical reagent for research and manufacturing use.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Pyrophosphate
CAS 7320-34-5
Forme physique Powder
Quantité 100 g
Formule moléculaire K4O7P2
Numéro MDL MFCD00011393
Synonyme potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
Clé InChI RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC tétrapotassium (phosphonatooxy)phosphonate
Poids moléculaire (g/mol) 330.33
CID PubChem 23740
Poids de la formule 384.4
Pourcentage de pureté 98.73%