Learn More
Pyrosulfate de potassium, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11914251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11914251 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10022640 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11914251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207910025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    321.00€ / 2.5kg
    Économisez 21.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7790-62-7 | K2O7S2 | 254.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-62-7
Formule moléculaire K2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 254.31
Clé InChI KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
CID PubChem 62681
Nom IUPAC Dipotassium ; sulfate de sulfonato
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium pyrosulfate
Point de fusion 325.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.51
Plage de pourcentage du dosage 98%
Densité 2.5100g/mL
Formule linéaire K2S2O7
Merck Index 15,7784
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 254.31
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium pyrosulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.