Learn More
Pyrosulfate de potassium, pur, Thermo Scientific™
Code produit 17545595 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17545595 500 g 500g
17535595 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17545595 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 472465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.80€
    60.80€ / 500g
    Économisez 4.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 7790-62-7
Formule moléculaire K2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 254.31
Numéro MDL 00011385
Clé InChI KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC (sulfonatooxy)sulfonate de dipotassium
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrosulfate de potassium
Point de fusion 325°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline légèrement adhérente.
Quantité 500 g
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire K2S2O7
Merck Index 13-7749
Informations sur la solubilité May decompose in water
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium pyrosulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium pyrosulfate