Learn More
Sélénocyanate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10792431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792431 10 g Flacon en verre 10g
10114030 50 g Flacon en verre 50g
10359183 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10792431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201980100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3425-46-5 | CKNSe | 144.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3425-46-5
Formule moléculaire CKNSe
Poids moléculaire (g/mol) 144.08
Numéro MDL MFCD00011366
Clé InChI KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
CID PubChem 76960
Nom IUPAC Potassium ; sélénocyanate
SMILES C(#N)[Se-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium selenocyanate
Point de fusion 152.0°C to 158.0°C
Couleur Orange au rouge
Forme physique Solide cristallin, poudre, cristaux et/ou morceaux
Quantité 10 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98.5 % min. (Argentometry)
Formule linéaire KSeCN
Fieser 06,487; 08,417; 13,186; 08,417; 15,274
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 144.08
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium selenocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.