Learn More
Tartrate de potassium sodique tétrahydrate, grade réactif ACS, chimique Ricca
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Sodium Tartrate |
| Note relative au nom | Tétrahydraté |
| CAS | 6381-59-5 |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Forme physique | Cristaux fins ou poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Bouteille blanche poly à large bouche |
| Formule moléculaire | C4H12KNaO10 |
| Synonyme | potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j |
| Afficher plus |