Learn More
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, 99,0-102,0 %, (qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate |
| Quantité | 3 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0-102.0% |
| Poids de la formule | 282.22 |
| Qualité | Réactif ACS |