Learn More
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Potassium sodium tartrate tetrahydrate |
| Point de fusion | 70.0°C to 80.0°C |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O |
| Merck Index | 15,779 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Poids de la formule | 282.22 |
| Qualité | Réactif ACS |