Learn More
Tartrate de potassium et de sodium tétrahydraté, qualité analytique, Penta Chemicals
Tous les produits Penta Chemicals ProduitsDescription
À propos de nous
La société PENTA a été créée en 1990 sous le nom commercial Ing. Petr Švec - PENTA sro. Depuis nos débuts, nous sommes une entreprise exclusivement tchèque, gérée par la famille Švec, notamment par son fondateur, Petr Švec.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la distribution de produits chimiques purs, de laboratoire, pharmaceutiques et de spécialité, que nous commercialisons sous la marque Penta. Nous fabriquons et fournissons une large gamme de produits chimiques organiques et inorganiques, en grandes quantités, d'une qualité allant de technique à pure, en passant par AG et ACS.
Haute qualité et flexibilité
Grâce à la haute qualité de nos produits et à notre capacité à répondre aux exigences spécifiques de nos clients, nous figurons parmi les principaux fournisseurs de produits chimiques qualifiés sur le marché national, et plus récemment, nous nous sommes également développés sur le marché mondial.
Nous fabriquons les produits chimiques dans notre propre complexe moderne, qui répond aux critères de qualité et de sécurité les plus stricts. Nos vastes installations d'entreposage, dont deux entrepôts automatisés, nous permettent de répondre aux exigences de nos clients. Nous conditionnons les produits conformément à toutes les exigences législatives et pouvons les livrer au client sur demande, en utilisant notre propre service de transport ADR.
responsabilité environnementale
Notre priorité est de fournir des produits chimiques de la plus haute qualité, une fiabilité optimale et une conscience environnementale irréprochable. Nos efforts sont attestés par de nombreux prix et certificats, notamment ISO 9001, ISO 14001 et la certification Responsible Care pour les entreprises responsables dans l'industrie chimique.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate |
| Forme physique | Poudre cristalline, aiguilles ou cristaux |
| Quantité | 1000 g |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Qualité | Analytique |
| Conditionnement | Bocal en plastique |